Learn More
Invitrogen™ Barrier (Filter) Tips, 10 μL size (compatible with Pipetman™ pipettors)
Artikelnummer. 10046104
Change view
Click to view available options
Menge:
10 racks
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10046104 10 racks 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10046104 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AM12640
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Zehn Racks mit je 8 x 12 Spitzen
Aerosolfilter verhindert Kreuzkontamination von Proben
  • Spitzen sind RNase- und DNase-frei und ideal für den Umgang mit RNA, PCR-Anwendungen und die Arbeit mit Radioisotopen oder toxischen Chemikalien
  • Kompatibel mit Pipetman™ Pipettierern
  • Jede Spitzencharge wird strengen Tests auf RNase unterzogen und als Nuklease-frei zertifiziert
Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, Zubehör und Reagenzien zur allgemeinen RNA-Aufreinigung, PCR, PCR und-Echtzeit-PCR, RNA-Extraktion, Echtzeit-PCR (qPCR), Gesamt-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus tierischen Zellen und Geweben, Transkriptom-RNA-Isolierung, mRNA-Isolierung, microRNA-Isolierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 10 μl
Gefiltert Gefiltert
Sterilität Steril
Format Racks
Spitzenform Barrier
Menge 10 racks
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Versandbedingung Raumtemperatur
Zur Verwendung mit (Geräte) Gilson Pipetman
Produktlinie Invitrogen