Learn More
Invitrogen™ Cells-to-CT Bulk RT Reagents
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15880373
Change view
Click to view available options
Menge:
2500 reactions
Packungsgröße:
2500 Reaktionen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15880373 2500 reactions 2500 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15880373 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 4391852C
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
20x RT-Enzymgemisch, 2x RT-Puffer
Praktische Schüttgutreagenzien
Cells-to-CT RT-Reagenzien sind separat erhältlich, im Angebot gibt es große Mengen der Reagenzien zur reversen Transkription mit dem TaqMan™ Genexpression Cells-to-CT™ Kit (20x RT Enzymgemisch und 20x RT-Puffer). Diese Reagenzien sind ausreichend für 2500 RT-Reaktionen. In Kombination mit den Cells-to-CT Lysereagenzien können diese Reagenzien problemlos in automatisierte Anwendungen mit hohem Durchsatz integriert werden.
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, PCR und Echtzeit-PCR, RNA-Extraktion, Echtzeit-PCR (qPCR), Echtzeit-PCR direkt aus Proben, Total-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus Tierzellen und Gewebe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 20X
Inhalt und Lagerung 20x RT-Enzymgemisch, bei -20 °C lagern
2x RT-Puffer, bei 4 °C lagern
Form Flüssig
Produktlinie Cells-to-CT
Produkttyp cDNA-Synthesereagenzien
Menge 2500 reactions
Versandbedingung Trockeneis
Anzahl Reaktionen 2500 Reaktionen