Learn More
Invitrogen™ CTP Soln. (10 mM)
MAXIscript Kit-Komponenten
Marke:  Invitrogen™ AM8120G
106.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10500kg
Artikelnummer. 10535195
  • 160.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Diese Invitrogen Lösung ist Bestandteil der MAXIscript™ Kits (Kat.-Nr. AM1312, AM1316, AM1314, AM1326, AM1324, AM1318, AM1322, AM1320, AM1310 und AM1308) und wird in einem Röhrchen zu 100 μl geliefert. Um ein hohes Maß an Integration zu gewährleisten, wird jedes Röhrchen strengen RNase-Tests sowie einem funktionellen Assay unterzogen.
Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, In-vitro-Transkription, PCR und Real-Time PCR
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
Bei -20 °C lagern.
In-vitro-Transkription
Ambion™
Trockeneis
10 mM
Unmarkiert
100 μl
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.