Learn More
Invitrogen™ Decade™ Markers System (to make radiolabeled RNA markers)
Beschreibung
Beinhaltet
Decade™ Marker-RNA, Polynukleotidkinase, Kinase-Reaktionspuffer, Spaltungsreagenz, Gel-Ladepuffer II und nukleasefreies Wasser
Das Invitrogen™ Decade™ Marker-System produziert eine Reihe radioaktiv markierter RNA-Moleküle mit 150, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 und 10 Nukleotiden. Die Molekulargewichtsmarker sind hervorragend für Experimente geeignet, bei denen RNA-Moleküle mit einer Länge von weniger als 150 Nukleotiden untersucht werden. Es sind ausreichend Reagenzien für 10 Reaktionen zur Markerherstellung enthalten. Dieses Marker-Set ist insbesondere für Forschungslabore geeignet, die tRNA, snRNA, snoRNA, miRNA, siRNA und andere kleine RNA-Moleküle untersuchen. Das System enthält alle Reagenzien, die zur Herstellung von Molekulargewichtsmarkern erforderlich sind, außer gamma-32P-ATP. Die Decade™ Marker leiten sich aus einem einzigen, Gel-aufgereinigten Transkript ab, das zur Verfügung gestellt wird. Das Transkript wird mit der Kinase und dem Kinase-Puffer, die im Kit enthalten sind, am 5'-Ende markiert. Die Kinase-Reaktion wird dann in einem Spaltungsreagenz verdünnt, das den Molekulargewichtsmarker in einer fünfminütigen Reaktion bei Raumtemperatur erzeugt. Anschließend wird der Gel-Ladepuffer aus dem Kit hinzugefügt und der Marker ist bereit zur Elektrophorese. Die Schritte zur Markierung, Spaltung und Gelvorbereitung dauern weniger als eine Stunde. Kompatibel mit denaturierenden Polyacrylamid-Gelen.
Acrylamid-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Northern Blotting, Nuklease-Schutzassays, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Decade™ Marker-RNA sollte bei unter -70 °C gelagert werden. Polynukleotidkinase, Kinase-Reaktionspuffer, Spaltungsreagenz, Gel-Ladepuffer II werden bei -4 °C oder -20 °C gelagert. Das nukleasefreie Wasser kann bei jeder Temperatur gelagert werden. |
| Konzentration | 100 μg/ml |
| Geltyp | Polyacrylamid |
| Produkttyp | Markiersystem |
| Sofort einsatzbereit | Nein |
| Größenbereich | 10 bis 150 bp |
| Gelkompatibilität | Denaturierende Polyacrylamid-Gele |
| Produktlinie | Ambion, Decade |
| Menge | 10 Reaktionen |
| Versandbedingung | Trockeneis |