Learn More
Invitrogen™ dNTP Mix (2.5 mM)
Verwendung in PCR, Sequenzierungen, Auffüllungen, Nick-Übersetzungen und mehr
Marke:  Invitrogen™ AM8228G
218.50 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21653" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00570kg
Artikelnummer. 10289584
  • 230.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Die gleichen hochwertigen Desoxynukleotidtriphosphat-Lösungen wie auch im Invitrogen™ RETROscript™ Erststrang-cDNA-Synthesekit für RT-PCR (Kat.-Nr. AM1710). Geprüft durch strenge Nukleasetests und einen funktionellen Assay zur Sicherstellung eines hochgradigen Einbaus. Lieferung in einem Röhrchen mit 0,3 ml, vorgemischt auf eine Konzentration von jeweils 2,5 mM.
PCR, PCR und Real-Time PCR
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
Bei –20 °C lagern.
Reverse Transkription
Ambion™
Trockeneis
2,5 mM
Unmarkiert
300 µl
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.