Learn More
Invitrogen™ dNTPs for cDNA Probe Synthesis (10 mM)
Ideal für die reverse Transkription
Marke:  Invitrogen™ AM8200
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10177724
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Bei den Invitrogen dNTPs für die cDNA-Sondensynthese (10 mM) handelt es sich um die gleichen hochwertigen Desoxynukleotid-Triphosphat-Lösungen wie im RETROscript™ Erststrang-cDNA-Synthesekit für die RT-PCR (Kat.-Nr. AM1710). Geprüft durch strenge Nukleasetests und einen funktionellen Assay zur Sicherstellung eines hochgradigen Einbaus. Lieferung als Set von 10 mM-Lösungen in vier einzelnen Röhrchen zu je 75 μl.
PCR und Real-Time PCR, reverse Transkription
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
Im Ultra-Gefriergerät(-68 bis -85 °C) lagern.
Reverse Transkription
Ambion™
Trockeneis
10 mM
Unmarkiert
4 x 75 μl
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.