Learn More
Invitrogen™ In Vivo Faktor VII-siRNA, Positivkontrolle
Ambion™ In-Vivo-Positivkontroll-siRNA für Faktor VII
912.00 € - 2595.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | -20 °C |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | RNAi, Transfektion |
Enthält | Die siRNA (ausgeglüht) wird bei Umgebungstemperatur als getrocknete Oligonukleotide in einem einzigen Röhrchen zusammen mit 1,75 ml Nuclease-freiem Wasser zur Resuspension versandt |
Marker oder Farbstoff | Unkonjugiert |
Produkttyp | Ambion™ In-vivo Factor VII Positive Control siRNA |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15581114
|
Invitrogen™
4459408 |
50 nmol |
912.00 €
50 Nanomol |
Verfügbar ab: 10-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15561104
|
Invitrogen™
4457292 |
250 nmol |
2595.00 €
250 Nanomol |
Verfügbar ab: 10-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Ambion™ In-vivo-siRNA-KontrolleWas sind Ambion™ In-vivo-siRNAs?
Ambion™ In-vivo-siRNAs wurden mit dem bewährten Silencer™ Select-Algorithmus entwickelt und enthalten chemische Modifikationen für eine hervorragende Serumstabilität bei In-vivo-Verabreichung. Die zusätzliche Serumstabilität beeinträchtigt nicht die Leistungsfähigkeit der siRNAs. Ambion™ In-vivo-siRNAs haben sich als nicht toxisch in vivo (Maus) und nicht immunogen (zellbasierte Assays) erwiesen. In zellbasierten Assays weisen Ambion™ In-vivo-siRNAs eine äquivalente oder bessere Potenz auf als Silencer™ Select-siRNAs. Das Ergebnis ist ein besseres Vertrauen in Ihre In-vivo-RNAi-Experimente, ein besserer Knock-down in Kombination mit einer effizienten Darreichungsform und die Gewährleistung begrenzter nicht spezifischer Effekte.
Faktor VII (FVII) siRNA-Positivkontrolle
Ambion™ in vivo Faktor VII-siRNA, In Vivo Ready, bietet eine positive Kontrolle für Experimente, bei denen Ambion™ In-vivo-siRNA in Mäusen eingesetzt wird. Faktor VII (FVII⁄F7; auch als Proconvertin bezeichnet) ist eine Vitamin-K-abhängige Serinprotease, die als zentrales Protein in der Koagulationskaskade fungiert. FVII wird in der Leber synthetisiert und in das Plasma abgesondert, wo es als inaktive Form zirkuliert. Nach der Aufnahme von siRNA, die gegen FVII gerichtet ist, in die Leber kann der Knock-down durch Quantifizierung des FVII-Proteingehalts im Blut mittels robuster, handelsüblicher chromogener Assays gemessen werden. Darüber hinaus können Blutproben von demselben Tier zu mehreren Zeitpunkten nach der siRNA-Injektion entnommen werden. Diese Merkmale ermöglichen wesentlich schnellere und effizientere Knock-down-Messungen für FVII als für Genziele, die eine Quantifizierung der mRNA-Spiegel im Lebergewebe erfordern. Dadurch ist FVII eine ideale Kontrolle für die In-vivo-siRNA-Abgabe.
Qualitätskontrolle
Ambion™ synthetisiert und reinigt jede Ambion™ In-vivo-siRNA in hochmodernen Einrichtungen, um höchste Qualitätsstandards zu erfüllen. Im Rahmen unserer strengen Qualitätskontrolle wird jedes RNA-Oligonukleotid mit MALDI-TOF-Massenspektrometrie analysiert, und die Reinheit wird durch ein analytisches HPLC-System überwacht. Jede gebundene siRNA wird durch Gel-Elektrophorese auf ein korrektes Annealing der Stränge geprüft, um ein Höchstmaß an Qualität zu gewährleisten. Das Ergebnis ist eine hochwertige siRNA, die gereinigt und einsatzbereit ist.
In-vivo-Ready-Kontrollen
Unsere In-vivo-Ready-siRNA-Kontrollen unterliegen dieser zusätzlichen Aufreinigungs- und Teststufe, die für die Einführung von siRNAs in Tiere erforderlich ist. Nach der HPLC-Aufreinigung und der Anlagerung wird jede siRNA mit einem Verfahren weiter gereinigt, das überschüssiges Salz über eine halbdurchlässige Membran entfernt. Das Ergebnis ist eine hochreine siRNA mit minimalem Salzgehalt, die für In-vivo-Anwendungen geeignet ist. In-vivo-siRNAs werden dann steril gefiltert und auf das Vorhandensein von Endotoxin getestet. Bei Konzentrationen von 50 μM in Gegenwart von entionisiertem Wasser enthalten In-vivo-fähige siRNAs < 5.0 mM Na+, < 0.06 mM K+ und < 0.02 mM Mg2+.
Spezifikation
-20 °C | |
Die siRNA (ausgeglüht) wird bei Umgebungstemperatur als getrocknete Oligonukleotide in einem einzigen Röhrchen zusammen mit 1,75 ml Nuclease-freiem Wasser zur Resuspension versandt | |
Ambion™ In-vivo Factor VII Positive Control siRNA |
RNAi, Transfektion | |
Unkonjugiert | |
Faktor VII |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.