Learn More
Invitrogen™ Ambion™ In Vivo GAPDH Positive Control siRNA
Ambion™ In Vivo GAPDH Positivkontroll-siRNA
329.00 € - 2980.00 €
Spezifikation
Marker oder Farbstoff Unkonjugiert
Target GAPDH
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15531104
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
4457288
5 nmol
329.00 €
5 Nanomol
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15571114
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
4459407
50 nmol
938.00 €
50 Nanomol
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15551104
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
4457291
250 nmol
2980.00 €
250 Nanomol
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Ambion™ In-vivo-siRNA-Kontrolle
  • Validierte siRNA-Kontrollen zur Optimierung von siRNA-Experimenten, die gegen codierende und nicht codierende Transkripte gerichtet sind
  • siRNA-Positivkontrollen, die in verschiedenen, häufig verwendeten Zelllinien auf Funktionalität getestet wurden
  • Negativ-Kontrollen mit funktionell bestätigter minimaler Auswirkung auf Zellproliferation und Zellviabilität
  • Einschließlich Silencer™ Select-Modifikationen für verbesserte Spezifität oder Ambion™ In-vivo-Modifikationen für verbesserte Stabilität
  • Geeignet für die Verwendung mit Human-, Maus- und Ratten-Zellen
    Was sind Ambion™ In-vivo-siRNAs?
    Ambion™ In-vivo-siRNAs wurden mit dem bewährten Silencer™ Select-Algorithmus entwickelt und enthalten chemische Modifikationen für eine hervorragende Serumstabilität bei In-vivo-Verabreichung. Die zusätzliche Serumstabilität beeinträchtigt nicht die Leistungsfähigkeit der siRNAs. Ambion™ In-vivo-siRNAs haben sich als nicht toxisch in vivo (Maus) und nicht immunogen (zellbasierte Assays) erwiesen. In zellbasierten Assays weisen Ambion™ In-vivo-siRNAs eine äquivalente oder bessere Potenz auf als Silencer™ Select-siRNAs. Das Ergebnis ist ein besseres Vertrauen in Ihre In-vivo-RNAi-Experimente, ein besserer Knock-down in Kombination mit einer effizienten Darreichungsform und die Gewährleistung begrenzter nicht spezifischer Effekte.
    GAPDH-si-RNA-Positivkontrolle
    Unsere umfassend validierte siRNA-Positivkontrolle für humanes, Maus- und Ratten-GAPDH dient mehreren Funktionen. Erstens ist es eine ideale “Test”-siRNA für diejenigen, die gerade mit siRNA-Experimenten beginnen, da es für die Funktion in mehreren Zelllinien validiert wurde. Da es gegen GAPDH-mRNA gerichtet ist, die häufig als interne Kontrolle verwendet wird, sind die Effekte leicht zu testen und bieten somit ein hervorragendes Hilfsmittel zur Überwachung der Effizienz der siRNA-Transfektion durch Echtzeit-RT-PCR. Die Ambion™ In-vivo-siRNA-GAPDH-Positivkontrolle zeigt im Vergleich zu Silencer™ Select-siRNAs eine erhöhte Serum- und Nuklease-Resistenz ohne Verlust von Potenz oder Spezifität und wird für In-vivo-Anwendungen empfohlen.
    Qualitätskontrolle
    Ambion™ synthetisiert und reinigt jede Ambion™ In-vivo-siRNA in hochmodernen Einrichtungen, um höchste Qualitätsstandards zu erfüllen. Im Rahmen unserer strengen Qualitätskontrolle wird jedes RNA-Oligonukleotid mit MALDI-TOF-Massenspektrometrie analysiert, und die Reinheit wird durch ein analytisches HPLC-System überwacht. Jede gebundene siRNA wird durch Gel-Elektrophorese auf ein korrektes Annealing der Stränge geprüft, um ein Höchstmaß an Qualität zu gewährleisten. Das Ergebnis ist eine hochwertige siRNA, die gereinigt und einsatzbereit ist.
    In-vivo-Ready-Kontrollen
    Unsere In-vivo-Ready-siRNA-Kontrollen unterliegen dieser zusätzlichen Aufreinigungs- und Teststufe, die für die Einführung von siRNAs in Tiere erforderlich ist. Nach der HPLC-Aufreinigung und der Anlagerung wird jede siRNA mit einem Verfahren weiter gereinigt, das überschüssiges Salz über eine halbdurchlässige Membran entfernt. Das Ergebnis ist eine hochreine siRNA mit minimalem Salzgehalt, die für In-vivo-Anwendungen geeignet ist. In-vivo-siRNAs werden dann steril gefiltert und auf das Vorhandensein von Endotoxin getestet. Bei Konzentrationen von 50 μM in Gegenwart von entionisiertem Wasser enthalten In-vivo-fähige siRNAs < 5.0 mM Na+, < 0.06 mM K+ und < 0.02 mM Mg2+.
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Unkonjugiert
    GAPDH