Learn More
Ambion™ Ambion™ In Vivo Pre-Designed siRNA
Vorkonfigurierte Ambion™ In-vivo-siRNA
Marke:  Ambion™ 4457302
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15183197
  • 2455.00 € / 250 Mikromol
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Ambion™ siRNAs sind klassische 21-mere, die die neuesten Verbesserungen im siRNA-Design, Off-Target-Algorithmen für die Effektvorhersage und Chemie umfassen. Diese siRNAs sind aufgrund ihres bewährten Designs garantiert stillgelegt.
Spezifikation
Spezifikation
Raumtemperatur
Ambion™ In-vivo vorentwickelte siRNA
250 nmol
Ambion™ In-vivo Pre-designed siRNA, 250nmol, Solid, Powder, HPLC In-vivo Ready Purity, Combined Knockdown Effectiveness and Stability, Easy Tracking of Administered siRNAs, Double-Stranded siRNAs That are Recognized by the RNA-induced Silencing Complex (RISC) to Mediate Inhibition of a Target Gene
Für In-vivo-HPLC
Fest
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.