Learn More
Invitrogen™ MAXIscript™ SP6 Kit with Manual
Artikelnummer. 10698265
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
SP6 In-vitro-Transkriptionskit
Menge:
100 Reaktionen
30 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Menge unitSize
10698265 SP6 In-vitro-Transkriptionskit 30 Reaktionen 1 Stück
10167004 SP6 In-vitro-Transkriptionskit 100 Reaktionen 1 Stück
10545585 SP6 In-vitro-Transkriptionskit 100 Reaktionen 1 Stück
10370255 SP6 In-vitro-Transkriptionskit 30 Reaktionen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10698265 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AM1308M
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
SP6 Enzymgemisch, 10X Transkriptionspuffer, ATP-Lösung, CTP-Lösung, GTP-Lösung, UTP-Lösung, TURBO-DNase, Gel-Ladepuffer II, pTRI-b-Aktin, nuklease-freies Wasser
Schnellsynthese von RNA-Sonden für Ribonuklease-Protection-Assays, In-situ-Hybridisierungen und Blot-Hybridisierungen
Das Ambion MAXIscript SP6 In Vitro-Transkriptionskit synthetisiert RNA-Sonden in nur 10 Minuten für die Verwendung in Ribonuklease-Protection-Assays, In-situ-Hybridisierung und Blot-Hybridisierungen. Jedes Kit enthält genügend Reagenzien für 30 Reaktionen.
  • Hohe Rückgewinnung von hochspezifischer Aktivität, vollständige RNA-Sonden voller Länge in nur 10 Minuten (RNA-Ausbeute: 2–6 μg)
  • Ideales Kit für die Sondensynthese für Nuklease-Schutzassays, Northern und Southern Blots und In-situ-Hybridisierung
  • Einschließlich TURBO DNase
    Enthält qualitätsgeprüfte DNase-/RNase-freie Reagenzien
  • Synthetisiert RNA-Sonden mit spezifischen Aktivitäten, die in nur 10 Minuten 1 x 109 cpm/μg erreichen
  • Effizient bei der Synthese von Sonden voller Länge, sogar bei begrenzten Nukleotidkonzentrationen, wodurch sie perfekt zu Ribonuklease-Protection-Assays passen
  • Zur Synthese nicht isotopisch gekennzeichneter Sonden
  • Die Kennzeichnung kann nach der Transkription mithilfe des Ambion BrightStar™ Psoralen-Biotin-Markierungskits oder während der Transkription durch die Integration modifizierter Nukleotide in die Reaktion erfolgen
  • Zur Synthese geringer Mengen unmarkierter RNA (2–6 μg/20-μl-Reaktion) von bis zu 2 kb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung SP6-Enzymgemisch, 10X Transkriptionspuffer, ATP-Lösung, CTP-Lösung, GTP-Lösung, UTP-Lösung, TURBO DNase, Gelladepuffer II und pTRI-b-Aktin werden bei –20 °C gelagert. Das nukleasefreie Wasser kann bei beliebiger Temperatur gelagert werden.
Endprodukttyp Synthetische mRNA, mRNA
Format Kit
Probentyp mRNA, synthetische mRNA
Zur Verwendung mit (Anwendung) In-vitro-Transkription, synthetische mRNA, mRNA, Transfektion, LNPs, GENEart, linearisiertes DNA-Plasmid, Lieferung, PCR-Produkte
Anzahl Reaktionen 30 Reaktionen
Produktlinie Ambion, MAXIscript
Produkttyp SP6 In-vitro-Transkriptionskit
Menge 30 Reaktionen
Promoter SP6
Ertrag 2–6 µg
Ausgangsmaterial PCR-Produkte, linearisiertes DNA-Plasmid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.