Learn More
Invitrogen™ MAXIscript™ T7/T3 Transcription Kit
Artikelnummer. 10555785
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
T7/T3 In-vitro-Transkriptionskit
Anzahl Reaktionen:
100 Reaktionen
30 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Anzahl Reaktionen unitSize
10555785 T7/T3 In-vitro-Transkriptionskit 100 Reaktionen 1 Stück
10331515 T7/T3 In-vitro-Transkriptionskit 30 Reaktionen -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10555785 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AM1326
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
T7-Enzymgemisch, T3-Enzymgemisch, 10x Transkriptionspuffer, ATP-Lösung, CTP-Lösung, GTP-Lösung, UTP-Lösung, TURBO DNase, Gelladepuffer II, pTRI-b-Aktin, nukleasefreies Wasser
Schnellsynthese von RNA-Sonden für Ribonuklease-Protection-Assays, In-situ-Hybridisierungen und Blot-Hybridisierungen
Das Ambion MAXIscript T3/T7 In-vitro-Transkriptionskit synthetisiert RNA-Sonden in nur 10 Minuten für die Verwendung in Ribonuklease-Protektionsassays, In-situ-Hybridisierung und Blot-Hybridisierungen. Jedes Kit enthält ausreichend Reagenzien für 15 Reaktionen jedes Enzyms. MAXIscript Kits sind sehr effizient bei der Synthese von Sonden in voller Länge, selbst bei begrenzenden Nukleotidkonzentrationen, und sind somit der perfekte Begleiter für Ribonuklease-Schutzassays. MAXIscript Kits sind auch eine ausgezeichnete Wahl für die Synthese von nicht isotopisch markierten Sonden. Die Markierung kann nach der Transkription mithilfe des BrightStar™ Psoralen-Biotin-Markierungskits von Ambion oder während der Transkription durch die Integration modifizierter Nukleotide in die Reaktion erfolgen. MAXIscript Kits können auch für die Synthese von geringen Mengen unmarkierter RNA (2–6 μg/20-μl-Reaktion) von bis zu 2 kb verwendet werden.
  • Hohe Rückgewinnung von hochspezifischer Aktivität, RNA-Sonden in voller Länge in nur 10 Minuten
  • Ideales Kit für die Sondensynthese für Nuklease-Schutzassays, Northern und Southern Blots und In-situ-Hybridisierung
  • Einschließlich TURBO DNase™
  • Alle Kits enthalten qualitätsgeprüfte DNase-/RNase-freie Reagenzien
  • Das MAXIscript In-vitro-Transkriptionskit synthetisiert RNA-Sonden mit spezifischen Aktivitäten, die in nur 10 Minuten 1 × 109 cpm/μg erreichen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung T7-Enzymgemisch, T3-Enzymgemisch, 10X Transkriptionspuffer, ATP-Lösung, CTP-Lösung, GTP-Lösung, UTP-Lösung, TURBO DNase, Gelladepuffer II und pTRI-b-Aktin werden bei –20 °C gelagert. Das nukleasefreie Wasser kann bei beliebiger Temperatur gelagert werden.
Endprodukttyp Synthetische mRNA, mRNA
Format Kit
Probentyp mRNA, synthetische mRNA
Zur Verwendung mit (Anwendung) In-vitro-Transkription, synthetische mRNA, mRNA, Transfektion, LNPs, GENEart, linearisiertes DNA-Plasmid, Lieferung, PCR-Produkte
Anzahl Reaktionen 100 Reaktionen
Produktlinie Ambion, MAXIscript
Produkttyp T7/T3 In-vitro-Transkriptionskit
Menge 100 Reaktionen
Promoter T3, T7
Versandbedingung Trockeneis
Ertrag 2–6 µg
Ausgangsmaterial PCR-Produkte, linearisiertes DNA-Plasmid