Learn More
Invitrogen™ Millennium™ RNA Markers-Formamide
Für die genaue Größenbestimmung einsträngiger RNA-Transkripte von 0,5 bis 9 kb und kann in jedem Northern-Protokoll verwendet werden
Marke: Invitrogen™ AM7151
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10500kg
Beschreibung
Die bereitgestellten Marker reichen für 25 Northern-Gelspuren. Sie sind eine Mischung aus 10 diskreten RNA-Transkripten mit einprägsamen Größen: 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 und 9 Kilobasen. Die Marker werden in Formamid geliefert und sind im Vergleich zu anderen RNA-Markern mit großem Molekulargewicht stabiler und resistenter gegen RNase. Sie können während oder nach der Elektrophorese mit Ethidiumbromid gefärbt werden. Aufgrund ihrer Größe und dem gleichmäßigen Abstand eignen sich diese Marker ideal für die Konstruktion sehr genauer Standardkurven zur Bestimmung der mRNA-Größe. Sie bieten auch eine Referenzskala für die einfache Verifizierung und den Vergleich bekannter Banden. 1 bis 2 μg (1 bis 2 μl) RNA-Millennium™ Marker erzeugen 10 verschiedene Banden auf einem 1 % denaturierenden Agarose-Gel mit Ethidiumbromidfärbung. Alle Markerchargen werden strengen Nuklease-Tests unterzogen und sind nachweislich über Nacht bei 37 °C stabil. Kompatibel mit Formaldehyd-enthaltenden und Glyoxal-enthaltenden Gelen.
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Northern-Blotting, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Bei unter -70 °C lagern. | |
RNA-Marker-Formamid | |
0,5 bis 9 kb | |
Ambion™, Millennium Markers™ |
1 μg/μl | |
Nein | |
Formaldehyd-enthaltende Gele, Glyoxal-enthaltende Gele | |
Trockeneis |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.