Learn More
Invitrogen™ Ambion™ mMESSAGE mMACHINE™ T7 Transcription Kit
Marke:  Invitrogen™ AM1344M
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10301185
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
40 mM
T7 Enzyme Mix, 10X Reaction Buffer, 2XNTP/CAP Solution, GTP Solution, pTRI-Xef, TURBO DNase, Ammonium Acetate Stop Solution, Lithium Chloride Precipitation Solution, Gel Loading Buffer II, and Nuclease-free Water
Kit with manual
Gene Expression Analysis and Genotyping, in vitro Transcription
25