Learn More
Invitrogen™ Mouse RiboPure™-Blood RNA Isolation Kit with Manual
Hochwertige RNA-Isolierung aus Mäuse- und Rattenblut
492.00 € - 528.00 €
Spezifikation
Isolation Technology Organische Extraktion, Spin-Säule
Aufreinigungszeit 35 min
Spezies Maus
Probentyp Blut
Endprodukttyp Gesamt-RNA, Mikro-RNA
Mehr Spezifikationen ansehen
Beinhaltet: Phenolsäure:Chloroform, 3M Natriumacetat pH 5.5, Waschlösung 1-Konzentrat, Waschlösung 2/3-Konzentrat, 2 ml-Röhrchen, vorgeladen mit RNAlater, Lyselösung, Filterkartuschen, Entnahmeröhrchen, nukleasefreie Wasser- und Elutionslösung
Produkte 2
Produktcode Marke Produkttyp Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
10331325
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
AM1951
Kit Säure – Phenol:Chloroform, 3M Natriumacetat pH 5,5, Waschlösung 1 Konzentrat, Waschlösung 2/3 Konzentrat, 2 ml-Röhrchen mit RNAlater, Lyselösung, Filterkartuschen, Entnahmeröhrchen, nukleasefreies Wasser und Elutionslösung
492.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10584825
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
AM1951M
Kit mit Handbuch Säure – Phenol:Chloroform, 3M Natriumacetat pH 5,5, Waschlösung 1 Konzentrat, Waschlösung 2/3 Konzentrat, 2 ml-Röhrchen mit RNAlater, Lyselösung, Filterkartuschen, Entnahmeröhrchen, nukleasefreies Wasser, Handbuch Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Zur Aufreinigung von extrem hochwertiger Gesamt-RNA (und optional microRNA) aus Maus- oder Rattenblut in ca. 35 Minuten. Das Ambion Kit enthält ausreichend Reagenzien für 25 RNA-Aufreinigungen aus Vollblutproben von je 0,1 – 0,5.
Aufgrund der Interferenz der in Blutproben vorhandenen enzymatischen Inhibitoren und Antikoagulanzien erfordert die RNA-Aufreinigung aus Vollblut eine strenge Isolationsmethode, die hochwertige RNA ohne Inhibitoren und Kontaminanten liefert. Das Kit enthält Mikrofugenröhrchen, die mit RNAlater™ Gewebegewinnung:RNA-Stabilisierungslösung vorgeladen sind, einem wässrigen, ungiftigen Lagerungsreagenz, das den RNA-Abbau verhindert und RNA-Profile in Proben konserviert. Stabilisierte Proben können bei Raumtemperatur bis zu 3 Tage oder bei –20 °C für eine langfristige Lagerung gelagert werden. Das Kit enthält ein alternatives Protokoll zur Isolierung von Gesamt-RNA, die microRNA enthält. In der Regel werden 30 – 55 μg der Gesamt-RNA (mit microRNA) aus 0,5 ml Mausblut gewonnen. Die Erträge aus Rattenblut sind wesentlich variabler, im Allgemeinen 18–40 μg aus 0,5 ml Blut.
  • Enthält RNAlater™, vorgefüllt in 2-ml-Röhrchen, zur RNA-Stabilisierung
  • Die resultierende RNA eignet sich für anspruchsvolle Downstream-Anwendungen wie Array-Analyse und qRT-PCR
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, RNA-Extraktion, Gesamt-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus Blut, microRNA-Isolierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
Organische Extraktion, Spin-Säule
Maus
Gesamt-RNA, Mikro-RNA
Mikroarray-Analyse, quantitative Echtzeit-PCR (qPCR), reverse Transkriptase PCR (RT-PCR), Northern Blotting
Bis zu 0,5 ml Vollblut
35 min
Blut
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Ambion™, RiboPure™
miRNA, Gesamt-RNA, Gesamt-RNA
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.