Learn More
Invitrogen™ NorthernMax™ Kit
Beschreibung
Beinhaltet
Positivkontrollen-RNA, pTRI-GAPDH Maus, DECAtemplate -Aktin-Maus, Formaldehyd Ladefarbstoff, ULTRAhyb Puffer, 10x Denaturierungs-Gelpuffer und 10x MOPS Gel-Elektrophoresepuffer, Agarose-LE, Transferpuffer, Waschlösung Nr. 1 mit geringer Stringenz, Waschlösung Nr. 2 mit hoher Stringenz und RNaseZap™, nukleasefreies Wasser
- Geeignet für den Prüfarzt, der vertraute Reagenzien verwenden und gleichzeitig eine hohe Empfindlichkeit genießen möchte
- Für die Verarbeitung von 1.000 cm2 Membran sind ausreichend Reagenzien vorhanden
- Das komplette Kit enthält ausreichend Puffer, Gel und Waschreagenzien für 10 bis 20 Gele
- Die im Lieferumfang enthaltene ULTRAhyb™ ultrasensitive Hybridisierungslösung erhöht die Empfindlichkeit von RNA-Sonden bis zu 20x und von DNA-Sonden bis zu 100x
- Die Hybridisierung kann in 2 Stunden für viele Meldungen abgeschlossen werden
- Kompatibel mit DNA-, RNA- oder Oligo-Sonden, die isotopisch oder nicht isotopisch markiert sind
- Kompatibel mit formaldehydhaltigen Gelen
- Eine RNA-Probe und eine Template für die Sondensynthese werden ebenfalls als Kontrollen für jedes Kit bereitgestellt
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, Northern Blotting, Nukleinsäure-Gelelektrophorese und Blotting
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | • Positivkontroll-RNA, pTRI-GAPDH Maus, DECAtemplate §-Aktin-Maus und Formaldehyd-Ladefarbstoff sollten alle bei -20 °C gelagert werden. • ULTRAhyb™-Puffer, 10X Denaturierungs-Gelpuffer und 10X MOPS Gel-Laufpuffer sollten bei 4 °C gelagert werden. • Agarose-LE™, Transferpuffer, Waschlösung Nr. 1 mit niedriger Stringenz, Waschlösung Nr. 2 mit hoher Stringenz und RNaseZap™ sollten bei Raumtemperatur gelagert werden. • Das nukleasefreie Wasser kann bei beliebiger Temperatur gelagert werden. |
| Gelkompatibilität | Formaldehyd-enthaltende Gele |
| Menge | 1 Kit |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Produkttyp | Northern Blot-Analysereagenzien |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.