Learn More
Invitrogen™ RiboMinus™ Concentration Module
Entfernt 95 bis 98 % der rRNA
Marke: Invitrogen™ K155005
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
RiboMinus™ Transkriptom-Isolationskits bieten ein angereichertes, vollständiges Spektrum von RNA-Transkripten durch Depletion großer ribosomaler RNA aus der Gesamt-RNA-Probe. Die RiboMinus Kits können 95 bis 98 % der rRNA-Moleküle aus Mensch-, Maus-, Bakterien- oder Hefe-Gesamt-RNA entfernen.
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, Microarray-Analyse, RNA-Extraktion, RNA-Isolierung für Expressionsmikroarrays, Transkriptom-RNA-Isolierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Magnetic Bead | |
Transkriptom-RNA | |
Reverse-Transkriptase-PCR (RT-PCR), Northern Blotting | |
RiboMinus™ | |
Transkriptom-RNA |
Zentrifugationssäule | |
RiboMinus™ RNA | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
6 Aufreinigungen | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.