Learn More
Invitrogen™ RiboMinus™ Human/Mouse Transcriptome Isolation Kit
Entfernt mehr als 95 % der 18S- und 28S-rRNA
Marke:  Invitrogen™ K155001
668.03 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.38000kg
Artikelnummer. 10277352
  • 1002.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: Enthält zwei Module: das RiboMinus Mensch/Maus-Sondenmodul und das Konzentrationsmodul. Das RiboMinus Mensch/Maus-Sondenmodul umfasst die RiboMinus Magnet-Beads, die RiboMinus Mensch/Maus-Sonde und Bindungspuffer. Das Konzentrationsmodul umfasst Spin-Kartuschen, Waschröhrchen, Recovery-Röhrchen, Bindungspuffer, Waschpuffer und RNase-freies Wasser.
Beschreibung
Beschreibung
Das RiboMinus™ Transkriptom-Isolations-Kits, Mensch/Maus, ist ein neuartiges Aufreinigungssystem, das das gesamte Spektrum der RNA-Transkripte anreichert, indem große ribosomale RNA-Moleküle in einer Gesamt-RNA-Probe abgebaut werden. Das Kit entfernt > 95 % der 18S- und 28S-rRNA-Moleküle aus der Gesamt-RNA von Mensch oder Maus und benötigt keine der gegenwärtigen polyA+-Aufreinigungsmethoden. Dies erhöht die Darstellung von mRNA-Spezies, darunter fragmentierte mRNA ohne polyA-Schwanz oder andere regulatorischer RNAs, die nicht mittels polyA-Selektionsmethoden gereinigt werden können. Gereinigte RNA eignet sich für mehrere nachgelagerte Anwendungen, darunter Bibliothekskonstruktion, RT-PCR und Microarray.
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, Microarray-Analyse, RNA-Extraktion, RNA-Isolierung für Expressionsmikroarrays, Transkriptom-RNA-Isolierung
Spezifikation
Spezifikation
Das RiboMinus™ Human/Maus-Transkriptom-Isolierungskit enthält zwei Module: das RiboMinus™ Human/Maus-Sondenmodul und das Konzentrationsmodul. Das RiboMinus™ Human/Maus-Sondenmodul enthält die RiboMinus™ Magnet-Beads, die RiboMinus™ Human/Maus-Sonde und Bindungspuffer. Das Konzentrationsmodul umfasst Spin-Kartuschen, Waschröhrchen, Recovery-Röhrchen, Bindungspuffer, Waschpuffer und RNase-freies Wasser. Das RiboMinus™ Human/Maus-Sondenmodul bei +4 ·C lagern. Das Konzentrationsmodul bei Raumtemperatur lagern. Alle Reagenzien bleiben bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil.
Gesamt-RNA
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
6 Aufreinigungen
Transkriptom-RNA
Magnetic Bead
Magnetic Bead
Transkriptom-RNA
Microarray-Analyse, quantitative Echtzeit-PCR (qPCR), Reverse-Transkriptase-PCR (RT-PCR), Northern Blotting, cDNA-Bibliothekserstellung
RiboMinus™
RiboMinus
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.