Learn More
Invitrogen™ RiboMinus™ Transcriptome Isolation Kit, bacteria
Entfernt 95 bis 98 % der rRNA
Marke: Invitrogen™ K155004
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.14000kg
Beinhaltet: Die RiboMinus Isolationskits umfassen RiboMinus Magnet-Beads, RiboMinus human/Maus, Bakterien oder Hefesonden und Hybridisierungspuffer. Das optionale RiboMinus-Konzentrationsmodul enthält Spin-Kartuschen, Waschröhrchen, Rückgewinnungsröhrchen, Bindungspuffer, Waschpuffer und RNase-freies (DEPC-behandeltes) Wasser.
Beschreibung
RiboMinus™ Transkriptom-Isolations-Kits sind neuartige Aufreinigungssysteme, die das gesamte Spektrum der RNA-Transkripte anreichern, indem große ribosomale RNA-Moleküle in einer Gesamt-RNA-Probe abgebaut werden. Diese Kits verwenden eine 5μ-, biotinmarkierte, Locked-Nukleinsäure-Sonde (LNA-Sonde), die speziell für große rRNA bestimmt ist, um 95 bis 98 % der rRNA-Moleküle aus humaner, Maus-, Bakterien- oder Hefe-Gesamt-RNA zu entfernen. Diese Entfernung erhöht die Darstellung von RNA-Transkriptspezies, einschließlich solcher ohne poly(A)-Schwanz, vorverarbeiteter RNA, kleiner tRNAs, siRNA, snRNA, microRNA, fragmentierter mRNA und anderer regulatorischer RNAs, die nicht über poly(A)-Auswahlmethoden gereinigt werden können.
Gereinigte RNA ist konzentriert und für zahlreiche Downstream-Prozesse geeignet, einschließlich Mikroarray-Analyse, Bibliothekserstellung und qRT-PCR.
- Umfassende Analyse des gesamten Transkriptoms ohne Kontamination oder Interferenzen durch rRNA
- Umfassendere Sammlung transkribierter Elemente des Genoms — keine Abhängigkeit von Poly(A)-Reinigungsmethoden
Reinere, klarere Mikroarray-Analyse aufgrund höherer Signal-Hintergrund-Verhältnisse
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, Microarray-Analyse, RNA-Extraktion, RNA-Isolierung für Expressionsmikroarrays, Transkriptom-RNA-Isolierung
Spezifikation
Die RiboMinus™ Isolierungskits umfassen RiboMinus™ Magnet-Beads, RiboMinus™ Human/Maus-, Bakterien- oder Hefesonden und Hybridisierungspuffer. Das optionale RiboMinus™ Konzentrationsmodul enthält Spin-Kartuschen, Waschröhrchen, Rückgewinnungsröhrchen, Bindungspuffer, Waschpuffer und RNase-freies (DEPC-behandeltes) Wasser. Isolierungsmodule bei +4 °C und das Konzentrationsmodul bei Raumtemperatur lagern. Alle Reagenzien bleiben garantiert 6 Monate stabil, wenn sie ordnungsgemäß gelagert werden. | |
1,25 h | |
Transkriptom-RNA | |
Microarray-Analyse, quantitative Echtzeit-PCR (qPCR), Reverse-Transkriptase-PCR (RT-PCR), Northern Blotting, cDNA-Bibliothekserstellung | |
RiboMinus™ | |
Bis zu 10 µg Gesamt-RNA | |
RiboMinus | |
Magnetic Bead |
Magnetic Bead | |
Gesamt-RNA (bakteriell) | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
12 | |
1 | |
Transkriptom-RNA | |
1µ g |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.