Learn More
Invitrogen™ Ambion™ RNaseZap™ RNase Decontamination Solution
Artikelnummer. 10422645
Change view
Click to view available options
Menge:
6 x 250 ml
Packungsgröße:
1500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10422645 6 x 250 ml 1500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10422645 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AM9782M
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Das Arbeiten mit RNA erfordert einen RNase-freien Arbeitsplatz. RNasen führen zu Degradierungen der RNA während des Isolationsprozesses und zu geringen Ausbeuten bei reversen Transpriptionsreaktionen. Des Weiteren treten unzuverlässige Ergebnisse in Northern Blots und in Ribonuklease Protection Assays auf.
Ambion™ RNaseZap™ ist eine Lösung, um Oberfläschen zu dekontaminieren und RNasen zu beseitigen. RNaseZap™ wird einfach auf die entsprechenden Oberflächen gesprüht und anschliessend mit RNase-freiem Wasser abgespült. RNaseZap™ enthält drei nachweislich RNasen deaktivierende Bestandteile, die RNasen auch von Reaktionsgefässen beseitigen ohne spätere enzymatische Reaktionen zu inhibieren.
Entfernt RNasen zuverlässig und vollständig von Glas- und Plastikoberflächen
Übertrift ähnliche Produkte auch darin grosse Mengen von RNasen zu beseitigen
Entfernt nachweislich auch grosse Mengen angetrockneter RNase A
Ideal zum Reinigen von Werkbänken, Pipettierhilfen und Zubehör, um diese RNase-frei nutzen zu können
Das beliebte RNaseZap™ ist nun auch in einem praktischen Format erhältlich. Damit wischen Sie einfach die RNasen von den Oberflächen und spülen sie anschliessend mit RNase freiem Wasser. Geliefert werden 100 oder 300 Tücher in einem dazu passenden Spender.
Praktisches Format
Beseitigt vollständig RNase-Kontaminationen auf Glas- und Plastikoberflächen
Ideal zur Reinigung von Arbeitsflächen, Pipetten und anderem Equipment, die RNase frei sein müssen
Wirkt sofort nach Gebrauch, kein Autoklavieren notwendig
Bitte beachten Sie: Die Komponenten sind bei der Lieferung einzeln verpackt. Vor dem ersten Gebrauch müssen die Tücher und die RNaseZap™-Lösung im Spender zusammengeführt werden.
Hersteller: AM9782M Art.-Nr.
Beschreibung: RNaseZap™ + Manual
Menge: 6 x 250mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp 6 x 250mL Solution with manual
Reagenzien RNase Control Reagent
Menge 6 x 250 ml