Learn More
Invitrogen™ SSPE (20X), RNase-free
Gebrauchsfertig und zertifiziert RNase-frei
Marke:  Invitrogen™ AM9767
82.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10500kg
Artikelnummer. 10187344
  • 123.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Die Invitrogen 20X SSPE-Lösung in molekularbiologischer Qualität wird in einer 1 l-Flasche geliefert. Der Puffer ist als RNase-frei zertifiziert, kostengünstig und gebrauchsfertig. Aufgrund des allgegenwärtigen Vorkommens von RNasen ist die Herstellung von Produkten zur Verwendung mit RNA besonders schwierig. Invitrogens nukleasefreie Reagenzien und Puffer werden in speziellen Produktionseinrichtungen hergestellt, in denen eine Kontamination mit Nukleasen verhindert wird. Hochempfindliche RNase-Assays werden in verschiedenen Stadien des Herstellungsprozesses durchgeführt, um die höchste Qualität zu gewährleisten. Diese Reagenzien werden rigoros auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease- und RNAse-Aktivität getestet.
Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, Northern Blotting, Nukleinsäure-Gel-Elektrophorese und -Blotting, Southern Blotting
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern.
SSPE-Lösung
Flüssig
Ambion™
Raumtemperatur
20 X
1 l
Nukleinsäure-Gelelektrophorese und -Blotting
Molekularbiologische Qualität
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.