Learn More
Invitrogen™ Water-Saturated Phenol, pH 6.6
Gebrauchsfertige und sicherere Alternative zur Vorbereitung kristalliner Phenollösungen
177.00 € - 289.00 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phenole |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C oder –20 °C lagern. |
Verpackungsart | Flasche |
pH | pH 6,6 |
Produktlinie | Ambion™ |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10458074
|
Invitrogen™
AM9712 |
400 mL |
289.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10361425
|
Invitrogen™
AM9710 |
100 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Ambion Wasser-gesättigtes Phenol wird vorgemischt und mit pH 6,6 (pH 7,9 ± 0,2, inklusive Puffer) geliefert. Water Saturated Phenol wird bei RNA- und DNA-Extraktionsverfahren verwendet. Die Vorbereitung von Phenol für Anwendungen in der Molekularbiologie ist wegen seiner toxischen und korrosiven Beschaffenheit ein zeitaufwändiges und oft gefährliches Verfahren. Die vorgemischten, qualitätsgeprüften, gesättigten Phenole von Ambion sind gebrauchsfertig und andwenderfreundlich und sind dadurch eine praktischere, sicherere und einfachere Alternative zur Vorbereitung von Lösungen aus kristallinem Phenol.
Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, DNA-Extraktion, allgemeine RNA-Aufreinigungsreagenzien und -Zubehör, allgemeine gDNA-Aufreinigungsreagenzien und -Zubehör, Aufreinigung genomischer DNA-Aufreinigung, Aufreinigung von Plasmid-DNA, RNA-Extraktion, Gesamt-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus tierischen Zellen und Geweben
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Phenole | |
Flasche | |
Ambion™ | |
Raumtemperatur |
Bei 4 °C oder –20 °C lagern. | |
pH 6,6 | |
Molekularbiologische Qualität | |
Flüssig |
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.