Learn More
Ambrisentan-d10, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ambrisentan-d10 |
| CAS | 1046116-27-1 |
| Summenformel | C22H12D10N2O4 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | (αS)-α-[(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)oxy]-β-methoxy-β-(phenyl-2,3,4,5,6-d5)benzene-2,3,4,5,6-d5-propanoic Acid, BSF 208075-d10, LU 208075-d10 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H22N2O4/c1-15-14-16(2)24-21(23-15)28-19(20(25)26)22(27-3,17-10-6-4-7-11-17)18-12-8-5-9-13-18/h4-14,19H,1-3H3,(H,25,26)/t19-/m1/s1/i4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D |
| SMILES | CC1=CC(C)=NC(O[C@H](C(O)=O)C(C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H])(OC)C3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H])=N1 |
| IUPAC-Name | (2S)-2-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)oxy-3-methoxy-3,3-bis(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)propansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 388.48 |