Learn More
Ambrisentan-d10, TRC
Artikelnummer. 30327085
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Unit Size:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30327085 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30327085 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA5758631MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Ambrisentan-d10
CAS 1046116-27-1
Summenformel C22H12D10N2O4
Menge 1 mg
Synonym (αS)-α-[(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)oxy]-β-methoxy-β-(phenyl-2,3,4,5,6-d5)benzene-2,3,4,5,6-d5-propanoic Acid, BSF 208075-d10, LU 208075-d10
InChI-Formel InChI=1S/C22H22N2O4/c1-15-14-16(2)24-21(23-15)28-19(20(25)26)22(27-3,17-10-6-4-7-11-17)18-12-8-5-9-13-18/h4-14,19H,1-3H3,(H,25,26)/t19-/m1/s1/i4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D
SMILES CC1=CC(C)=NC(O[C@H](C(O)=O)C(C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H])(OC)C3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H])=N1
IUPAC-Name (2S)-2-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)oxy-3-methoxy-3,3-bis(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 388.48