Learn More
AMDHD1 Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18417618 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18417618 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18417618 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP297181IR
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
AMDHD1 Polyclonal antibody specifically detects AMDHD1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen AMDHD1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 755
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias amidohydrolase domain containing 1, Amidohydrolase domain-containing protein 1, EC 3.5.2.7, MGC35366, probable imidazolonepropionase
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human AMDHD1 fragment.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 144193
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG