Beschreibung
- Praktische Methode zur Markierung von Antikörpern, Proteinen, Medikamenten und Oligonukleotiden mit CyDye Fluoreszenz-Farbstoffen.
- Für ELISA-, Immunpräzipitations- und Blotting-Anwendungen.
- Farbstoffe werden in vorgemischten Mengen verpackt und mit Folie versiegelt, um konsistente Markierungen zu gewährleisten.
Bestellinformation
Jedes Kit enthält fünf Fläschchen Farbstoff. Jedes Fläschchen reicht für die Markierung von 1 mg Protein oder 30 nmol Aminogruppen.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Markierung biologischer Verbindungen mit monofunktionalem Cy5.5-Farbstoff |
| Menge | Je |
| Produkttyp | Cy5.5-Mono-Reaktivfarbstoff, Packung |
| Kitinhalt | Fünf Folienpackungen mit getrocknetem Färbemittel zur Markierung von 1 mg Protein |
| Ausreichend für | Markierung von 1 mg Protein oder 30 nM Aminogruppen |
| Molekulargewicht | 1128,41 |
| Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C, vor Licht schützen |
| Marker oder Farbstoff | Cy5.5 monofunktioneller Farbstoff |
| Farbe | Blau |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1