Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ Vorteilspacks (monoreaktives Hydrazid)
Artikelnummer. 10575735 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Marker oder Farbstoff:
Cy3
Cy3.
Cy5
Cy5.
Cy5.5.
Produkttyp:
Cy3-Hydrazid
Cy5-Hydrazid
Cy5.5-Hydrazid
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
5 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Marker oder Farbstoff Produkttyp unitSize
10575735 1 mg Cy3. Cy3-Hydrazid 1 Milligramm
11585065 5 mg Cy3 Cy3-Hydrazid 5 Stück
10401095 1 mg Cy5. Cy5-Hydrazid 1 Milligramm
11595065 5 mg Cy5 Cy5-Hydrazid 5 Milligramm
10369524 1 mg Cy5.5. Cy5.5-Hydrazid 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10575735 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. PA13121
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Markierung von freien Carbonylgruppen von Glykoproteinen und Kohlenhydraten
Hydrazin-Ester bieten eine praktische Methode zur Markierung von freien Carbonylgruppen von Glykoproteinen und Kohlenhydraten. Für maximalen Komfort werden stabile aktive Hydrazin-Ester geliefert und als Feststoff gelagert.
  • Große Auswahl an Großpackungen lieferbar, für höchste Wirtschaftlichkeit
  • Beispielprotokolle, sind in jeder Farbstoffpackung enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Markierung über Carbonylgruppen. Zur Verwendung in Steady-State-Fluoreszenz-, FP- und FRET-Anwendungen.
Menge 1 mg
Produkttyp Cy3-Hydrazid
Kitinhalt Folienpackungen mit jeweils 1, 1, 5, 25 oder 25mg getrocknetem Farbstoff
pH-Bereich 3 bis 10
Molekulargewicht 765,95
Löslichkeit Löslich in kaltem und heißem Wasser
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C, vor Licht schützen. Rekonstituiertes Material kann bis zu 2 Wochen bei -20 °C in Aliquoten aufbewahrt werden, um ein wiederholtes Einfrieren/Auftauen zu vermeiden.
Marker oder Farbstoff Cy3.
Farbe Rot
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Cy3 (hydrazide)