Beschreibung
Die Verwendung monoreaktiver Maleimiden ist besonders geeignet bei der Antikörper-Markierung, weil die Farbstoffmoleküle von der Antikörper-Bindungsstelle entfernt eingeführt werden, was die Chance erhöht, dass die Funktionalität des markierten Moleküls nicht beeinträchtigt wird.
- Geeignet zur Markierung von Antikörpern
- Beispielprotokolle, sind in jeder Farbstoffpackung enthalten
Antikörpermarkierung
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Markierung über Thiol-Gruppen.Zur Verwendung in Steady-State-Fluoreszenz-, FP- und FRET-Anwendungen. |
| Menge | 1 mg |
| Produkttyp | Cy5.5-Maleimid |
| Kitinhalt | Folienpackungen mit jeweils 1, 1, 5, 25 oder 25mg getrocknetem Farbstoff |
| pH-Bereich | 3 bis 10 |
| Molekulargewicht | 1128,42 |
| Löslichkeit | Löslich in kaltem und heißem Wasser |
| Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C, vor Licht schützen. Rekonstituiertes Material kann bis zu 2 Wochen bei -20 °C in Aliquoten aufbewahrt werden, um ein wiederholtes Einfrieren/Auftauen zu vermeiden. |
| Marker oder Farbstoff | Cy5.5. |
| Farbe | Dunkelblau |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1