Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ Vorteilspacks (monoreaktives Maleimid)
Artikelnummer. 11555085 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
5 mg
25 mg
25 mg geliefert
Marker oder Farbstoff:
Cy3
Cy3.
Cy5.
Cy5.5
Cy5.5.
Produkttyp:
Cy3-Maleimid
Cy5-Maleimid
Cy5.5-Maleimid
Packungsgröße:
1 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Marker oder Farbstoff Produkttyp unitSize
11555085 5 mg Cy5. Cy5-Maleimid 5 Milligramm
10479724 1 mg Cy5.5. Cy5.5-Maleimid 1 Milligramm
11515085 25 mg Cy5.5. Cy5.5-Maleimid 25 Milligramm
11545085 25 mg Cy5. Cy5-Maleimid 25 Milligramm
11515095 5 mg Cy3 Cy3-Maleimid 5 Milligramm
11525085 25 mg geliefert Cy5.5 Cy5.5-Maleimid 5 Milligramm
10637475 1 mg Cy3. Cy3-Maleimid 1 Milligramm
10248624 1 mg Cy5. Cy5-Maleimid 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11555085 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. PA15130
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Zur selektiven Markierung freier Sulfhydrylgruppen, wie etwa Cystein-Rückständen in Peptiden, Proteinen und Oligonukleotiden
Die Verwendung monoreaktiver Maleimiden ist besonders geeignet bei der Antikörper-Markierung, weil die Farbstoffmoleküle von der Antikörper-Bindungsstelle entfernt eingeführt werden, was die Chance erhöht, dass die Funktionalität des markierten Moleküls nicht beeinträchtigt wird.
  • Geeignet zur Markierung von Antikörpern
  • Beispielprotokolle, sind in jeder Farbstoffpackung enthalten
Antikörpermarkierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Markierung über Thiol-Gruppen.Zur Verwendung in Steady-State-Fluoreszenz-, FP- und FRET-Anwendungen.
Menge 5 mg
Produkttyp Cy5-Maleimid
Kitinhalt Folienpackungen mit jeweils 1, 1, 5, 25 oder 25mg getrocknetem Farbstoff
pH-Bereich 3 bis 10
Molekulargewicht 791,95
Löslichkeit Löslich in kaltem und heißem Wasser
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C, vor Licht schützen. Rekonstituiertes Material kann bis zu 2 Wochen bei -20 °C in Aliquoten aufbewahrt werden, um ein wiederholtes Einfrieren/Auftauen zu vermeiden.
Marker oder Farbstoff Cy5.
Farbe Blau
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1