Learn More
Cytiva Amersham™ Hybond™ -NX Membranen
Die neutrale Nylonmembran wurde speziell für den Einsatz mit niedrigen Hybridisierungspuffervolumina und Anwendungen mit hohem Durchsatz entwickelt.
Spezifikation
| Bindungsvermögen | Bis zu 600μg/cm2 |
|---|---|
| Breite (metrisch) | 3 m |
| Format | Rolle |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Radioaktive Sonden |
| Material | Nylon, stark positiv geladen |
Beschreibung
- Bindungskapazität für Nukleinsäuren 600 μg/cm2
- Hohe Zugfestigkeit, geeignet für mehrmalige Neubeprobung
Spezifikation
| Bis zu 600μg/cm2 | |
| Rolle | |
| Nylon, stark positiv geladen |
| 3 m | |
| Radioaktive Sonden |