Beschreibung
- Höhere Konzentration und gleichmäßigere Verteilung der positiven Ladung als bei anderen geladenen Nylonmembranen
- Bindungskapazität für Nukleinsäuren bis zu 600 μg/cm2
- Effiziente Bindung von kleinen Fragmenten
- Effektive Entfernung von Sonden
- Geeignet für Neubeprobungen
- Auch als Scheiben erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 20 cm |
| Breite (metrisch) | 20 cm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Radioaktive Sonden |
| Bindungsvermögen | Bis zu 600μg/cm2 |
| Menge | 10 Bögen |
| Format | Blatt |
| Material | Nylon, stark positiv geladen |