Learn More
Cytiva Amersham™ Hypercassette™ Autoradiographie-Kassette
Für höchste Forschungsansprüche im biowissenschaftlichen Bereich. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hypercassette™ Autoradiographie-Kassetten aus stabilem Aluminium sind in verschiedenen Farben erhältlich und ermöglichen so die Farbkennzeichnung der Arbeit.
Marke: Cytiva RPN11644
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.00000kg
Beschreibung
- Robuste und chipsichere Autoradiographie-Kassetten.
- Lichtdichte Aufnahmen bei Temperaturen bis -70 °C.
- Maximaler Kontakt zwischen Film und der Probe für eine optimalen Auflösung.
- Das nichtporöse Kissen sorgt für eine wischfeste Oberfläche und minimale Kontamination
Spezifikation
30 x 40 cm | |
Amersham hypercssette autoradiography cassettes are designed to survive the toughest demands of research in the life sciences. | |
Light-tight exposures at temperatures below -70°C |
Hypercassette, Neutral (Standard) | |
Neutral (Standard) |