Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | SE 400, SE 600 Vertikale Gelelektrophoreseeinheit |
| Typ | Abstandshalter |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,03 in. |
| Dicke (metrisch) | 0,1 cm |
| Länge (metrisch) | 16 cm |
| Breite (metrisch) | 0,1 cm |