Learn More
AMG 337, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-[(1R)-1-[8-Fluoro-6-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3-yl]ethyl]-3-(2-methoxyethoxy)-1,6-naphthyridin-5(6H)-one |
| CAS | 1173699-31-4 |
| Summenformel | C23H22FN7O3 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | AMG 337, Compound M |
| InChI-Formel | InChI=1S/C23H22FN7O3/c1-14(30-5-4-20-18(23(30)32)9-17(11-25-20)34-7-6-33-3)21-27-28-22-19(24)8-15(13-31(21)22)16-10-26-29(2)12-16/h4-5,8-14H,6-7H2,1-3H3/t14-/m1/s1 |
| SMILES | COCCOc1cnc2C=CN([C@H](C)c3nnc4c(F)cc(cn34)c5cnn(C)c5)C(=O)c2c1 |
| IUPAC-Name | 6-[(1R)-1-[8-Fluor-6-(1-methylpyrazol-4-yl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-yl]ethyl]-3-(2-methoxyethoxy)-1,6-naphthyridin-5-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 463.46 |
| Formelmasse | 463.1768 |