Learn More
EVOS™ EVOS™ Onstage Vessel Holder, Two 35 mm Petri Dish
Marke:  EVOS™ AMEPVH030
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Artikelnummer. 15250211
  • 429.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Für den Einsatz mit dem automatischen digitalen inversen Fluoreszenzsystem EVOS FL (Kat.- Nr. 12-463-377).
Onstage Gefäßhalter
  • Für eine Vielzahl von Kolben, Platten und Schalen
  • Maximiert die Auswahl an Zellkulturgefäßen bei der Durchführung von Zeitrafferbildaufnahmen mit dem EVOS FL Auto Imaging System, das mit dem Onstage Inkubator ausgestattet ist
  • Für eine perfekte Anpassung Ihrer Mikrotiterplatten oder Zellkulturflaschen/-schalen an die Hauptplatte des Onstage Inkubators für eine höhere Präzision bei der Probenausrichtung
  • Mit ihrem eng anliegenden und sicheren Sitz und dem leicht wechselbaren Verschluss machen diese Gefäßhalter die Zeitraffer-Bildgebung praktisch und einfach
Spezifikation
Spezifikation
Zubehör, Gefäßhalter
EVOS™ FL automatisches Bildgebungssystem
Je 1
EVOS™
Für zwei 35 mm-Petrischalen