Beschreibung
Beinhaltet
Komplett mit Zentrifugenröhrchen und Kappen
Für eine hohe Probenrückgewinnung und schnelle Probenverarbeitung. EMD Amicon™ Ultra-Zentrifugalfiltereinheiten verfügen über regenerierte Zellulosemembranen, die ideal für die Aufreinigung von Proteinen und Nukleinsäuren sowie für die Konzentration und Entsalzung sind. Erhältlich mit verschiedenen Durchmessern und Molekulargewichtsgrenzen.
- Ultracel mit hoher Rückgewinnungsrate™ -PL regenerierte Cellulosemembranen mit MWCOs von 3, 10, 30, 50 oder 100 kDa
- Die vertikale Membran reduziert die Polarisation für ultraschnelle Zentrifugationszeiten (nur 10 bis 15 min).
- Die hitzeversiegelte Membran lässt keine Downstream-Extraktion zu
- Universale Rotorkompatibilität
- Hohe Retentatausbeute > 90 %
- Hohe Konzentrationsfaktoren von 80- bis 100-fach (minimales Endkonzentratvolumen: 200 μl)
- Einfache Probenüberwachung durch lichtdurchlässiges Gehäuse und Volumengraduierungen
- Der direkte Zugriff auf Pipettierproben macht den Verarbeitungsschritt zur Rückgewinnung von Konzentrat überflüssig
- Konzentration biologischer Proben mit Antigenen, Antikörpern, Enzymen, Nukleinsäuren oder Mikroorganismen
- Aufreinigung makromolekularer Komponenten, die in Gewebekulturextrakten oder Zelllysaten gefunden werden
- Konzentration verdünnter oder vorgereinigter Proteine aus Säulenelutionsmitteln
- Entsalzung und Pufferaustausch
Spezifikation
Spezifikation
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Material (Membran) | Ultracel-PL regenerierte Cellulose für hohe Wiedergewinnung |
| MWCO | 10 kDa |
| Sterilität | Unsteril |
| Filtrationsbereich | 7,6 cm2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Proteinaufreinigung, Proteinkonzentration und -entsalzung |
| Gehäusematerial | Regenerierte Cellulose (RC) |
| Enthält | Zwei Mikrozentrifugenröhrchen |
| Menge | 24Pack |
| Typ | Zentrifugenfilter |
| Mehr anzeigen |