Learn More
Merck Amicon™ Ultra-4 Zentrifugalfiltereinheiten
Artikelnummer. 10687872 Alle ansehen Merck Produkte
Change view
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
50 kDa
Menge:
24Pack
8 Packung
8Pack
96 Packung
96Pack
Durchmesser (metrisch):
17,2 mm
17,3 mm
22,7 mm
Packungsgröße:
24 Stück
8 Stück
96 Stück
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. MWCO Menge Durchmesser (metrisch) unitSize
10687872 30 kDa 24Pack 22,7 mm 24 Stück
10131842 50 kDa 8Pack 22,7 mm 8 Stück
10191813 3 kDa 8Pack 22,7 mm 8 Stück
10384823 3 kDa 24Pack 17,3 mm 24 Stück
10283383 3 kDa 96Pack 17,3 mm 96 Stück
10640753 10 kDa 8 Packung 22,7 mm 8 Stück
10341782 10 kDa 24Pack 17,2 mm 24 Stück
10158911 10 kDa 96 Packung 17,3 mm 96 Stück
10677872 30 kDa 8Pack 22,7 mm -
10254762 50 kDa 24Pack 22,7 mm 24 Stück
10540962 100 kDa 8Pack 22,7 mm 8 Stück
10638262 100 kDa 24Pack 22,7 mm 24 Stück
10698062 100 kDa 96Pack 22,7 mm 96 Stück
10210342 30 kDa 96Pack 22,7 mm 96 Stück
10264762 50 kDa 96Pack 22,7 mm 96 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 10687872 Lieferant Merck Lieferanten-Nr. UFC803024
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Zwei Mikrozentrifugenröhrchen
Für eine hohe Probenrückgewinnung und schnelle Probenverarbeitung. EMD Amicon™ Ultrazentrifugalfiltereinheiten verfügen über regenerierte Zellulosemembranen, die ideal für Proteine geeignet sind.& Reinigung, Konzentration und Entsalzung von Nukleinsäuren.
Für eine hohe Probenrückgewinnung und schnelle Probenverarbeitung. EMD Amicon™ Ultrazentrifugalfiltereinheiten verfügen über regenerierte Zellulosemembranen, die ideal für Proteine geeignet sind.& Reinigung, Konzentration und Entsalzung von Nukleinsäuren.
  • Ultracel mit hoher Rückgewinnungsrate™ -PL regenerierte Cellulosemembranen mit MWCOs von 3, 10, 30, 50 oder 100 kDa
  • Die vertikale Membran reduziert die Polarisation für ultraschnelle Zentrifugationszeiten (nur 10 bis 15 min).
  • Die hitzeversiegelte Membran lässt keine Downstream-Extraktion zu
  • Universale Rotorkompatibilität
  • Hohe Retentatausbeute > 90 %
  • Hohe Konzentrationsfaktoren von 80- bis 100-fach (minimales Endkonzentratvolumen: 200 μl)
  • Einfache Probenüberwachung durch lichtdurchlässiges Gehäuse und Volumengraduierungen
  • Der direkte Zugriff auf Pipettierproben macht den Verarbeitungsschritt zur Rückgewinnung von Konzentrat überflüssig
Zentrifugenfilter aktiviert
  • Konzentration biologischer Proben mit Antigenen, Antikörpern, Enzymen, Nukleinsäuren oder Mikroorganismen
  • Aufreinigung makromolekularer Komponenten, die in Gewebekulturextrakten oder Zelllysaten gefunden werden
  • Konzentration verdünnter oder vorgereinigter Proteine aus Säulenelutionsmitteln
  • Entsalzung und Pufferaustausch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Material (Membran) Ultracel-PL regenerierte Cellulose für hohe Wiedergewinnung
MWCO 30 kDa
Sterilität Unsteril
Filtrationsbereich 3 cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proteinaufreinigung, Proteinkonzentration und -entsalzung
Gehäusematerial Regenerierte Cellulose (RC)
Enthält Zwei Mikrozentrifugenröhrchen
Menge 24Pack
Typ Zentrifugenfilter
Volumen (metrisch) 4 mL
Länge (metrisch) 124 mm
Durchmesser (metrisch) 22,7 mm