Learn More
Thermo Scientific Chemicals Amidoschwarz 10B, 0.2 % v/v, Lösung in 5 % Essigsäure
Catalog Number p-7042284
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1064-48-8
C22H14N6Na2O9S2
616.487
MFCD00004017
HKBVRFLHNUEVRO-UHFFFAOYSA-L
Acid black 1; C.I. 20470
44134531
Dinatrium;4-Amino-3[(4-Nitrophenyl)diazenyl]-5-oxo-6-(Phenylhydrazinylidene)Naphthalin-2,7-Disulfonat
C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1064-48-8
C22H14N6Na2O9S2
616.487
MFCD00004017
HKBVRFLHNUEVRO-UHFFFAOYSA-L
Acid black 1; C.I. 20470
44134531
Dinatrium;4-Amino-3[(4-Nitrophenyl)diazenyl]-5-oxo-6-(Phenylhydrazinylidene)Naphthalin-2,7-Disulfonat
C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Amido Black 10B
Konzentration 0.2% v/v soln. in 5% acetic acid
Beilstein 5374263
Formelmasse 616.49
Menge 500 mL
Physikalische Form Flüssig