Learn More
Amidosulfonsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024347
15.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5329-14-6
H3NO3S
97.088
MFCD00011603
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, imidosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
5987
CHEBI:9330
Sulfamidsäure
NS(=O)(=O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5329-14-6
H3NO3S
97.088
MFCD00011603
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, imidosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
5987
CHEBI:9330
Sulfamidsäure
NS(=O)(=O)O
Amidosulfonic acid is widely utilized as a green catalyst for the preparation of amide from ketoxime. It finds an application as a titrant in the determination of the burette injection volume and chemical calibration factor. It is an efficient catalyst in the synthesis of polyhydroquinoline derivatives by Hantzsch condensation reaction, deazaoxaflavin, fatty acid methyl and ethyl esters and in the isolation of 5-hydroxymethylfurfural (HMF) from bamboo fiber. It is involved in the determination of silicates in water samples. It acts as a neutralizing agent during the determination of paracetamol by Glynn and Kendal colorimetric method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Amidosulfonsäure wird häufig als grüner Katalysator für die Herstellung von Amid aus Ketoxim verwendet. Es findet Anwendung als Titrationsmittel bei der Bestimmung des Injektionsvolumens von Büretten und des chemischen Kalibrierfaktors. Sie ist ein effizienter Katalysator bei der Synthese von Polyhydrochinolin-Derivaten durch Hantzsch-Kondensationsreaktion, Deazaoxaflavin, Fettsäuremethyl- und Ethylester sowie bei der Isolierung von 5-Hydroxymethylfurfural (HMF) aus Bambusfasern. Sie ist an der Bestimmung von Silikaten in Wasserproben beteiligt. Es wirkt während der Bestimmung von Paracetamol mittels der kolorimetrischen Methoden nach Glynn und Kendal als neutralisierendes Mittel.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser, Dimethylfluorid und Methanol. Unlöslich in Kohlenwasserstoffen.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Chlorverbindungen, Nitraten, Karbonaten, starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Amidosulfonic acid
pH 1.2
Schmelzpunkt ∼205°C (decomposition)
Dichte 2.12
Geruch Odorless
Menge 100 g
Strukturformel H2NSO3H
UN-Nummer UN2967
Merck Index 148921
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water,dimethyl fluoride and methanol. Insoluble in hydrocarbons.
Formelmasse 97.09
Reinheit (%) ≥98%