Learn More
Amidosulfuron, TRC
Artikelnummer. 30133648
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30133648 10 g 10 Gramm
30132996 500 mg 500 Milligramm
17960405 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133648 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA57679510G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120923-37-7
Summenformel C9 H15 N5 O7 S2
Molekulargewicht (g/mol) 369.37
Synonym 2,4-Dithia-3,5-diazahexan-6-amide, N-(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)-3-methyl-, 2,2,4,4-tetraoxide (9CI), Adret, Amidosulfuron, Cratil, Gratil, Grodyl, HOE 075032, Hoestar
IUPAC-Name 1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[methyl(methylsulfonyl)sulfamoyl]urea
SMILES COc1cc(OC)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)N(C)S(=O)(=O)C)n1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amidosulfuron
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H15N5O7S2/c1-14(22(4,16)17)23(18,19)13-9(15)12-8-10-6(20-2)5-7(11-8)21-3/h5H,1-4H3,(H2,10,11,12,13,15)
Formelmasse 369.0413