Learn More
Amifostine Thiol Dihydrochloride >90%, TRC
Artikelnummer. 30009386
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30009386 50 mg 50 Milligramm
30007468 100 mg 100 Milligramm
30006583 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009386 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA57682050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14653-77-1
Summenformel C5 H14 N2 S . 2 Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 207.16
Synonym 2-[(3-Aminopropyl)amino]ethanethiol Hydrochloride, WR 1065
IUPAC-Name 2-(3-aminopropylamino)ethanethiol;dihydrochloride
SMILES Cl.Cl.NCCCNCCS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amifostine Thiol 2-[(3-aminopropyl)amino]ethanethiol, dihydrochloride
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H14N2S.2ClH/c6-2-1-3-7-4-5-8;;/h7-8H,1-6H2;2*1H
Formelmasse 206.0411