missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AMIGO3 Antibody (CL11023) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30303581 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30303581 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30303581 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP307991JF669

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

AMIGO3 Monoclonal antibody specifically detects AMIGO3 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen AMIGO3
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon CL11023
Konjugat Janelia Fluor 669
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias adhesion molecule with Ig-like domain 3, ALI3, Alivin-3, AMIGO-3, amphoterin-induced gene and ORF 3, amphoterin-induced protein 3, KIAA1851, MGC120552
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q86WK7, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 386724
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.