Learn More
α-Amino-γ-Butyrolacton-Hydrobromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-54402
49.20 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6305-38-0
C4H7NO2·BrH
182.02
MFCD00012723
MKLNTBLOABOJFZ-UHFFFAOYSA-N
alpha-amino-gamma-butyrolactone hydrobromide, 3-aminooxolan-2-one hydrobromide, hsls hydrobromide, 3-aminodihydrofuran-2 3h-one hydrobromide, 2-amino-4-butyrolactone, 2 3h-furanone, hydrobromide, 2 3h-furanone, 3-aminodihydro-, hydrobromide, 2 3h-furanone,3-aminodihydro-, hydrobromide 1:1, hydrobromide alpha-amino-gamma-butyrolactone, l-homoserine lactone hbr
73508
3-Aminooxolan-2-on;hydrobromid
C1COC(=O)C1N.Br
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6305-38-0
C4H7NO2·BrH
182.02
MFCD00012723
MKLNTBLOABOJFZ-UHFFFAOYSA-N
alpha-amino-gamma-butyrolactone hydrobromide, 3-aminooxolan-2-one hydrobromide, hsls hydrobromide, 3-aminodihydrofuran-2 3h-one hydrobromide, 2-amino-4-butyrolactone, 2 3h-furanone, hydrobromide, 2 3h-furanone, 3-aminodihydro-, hydrobromide, 2 3h-furanone,3-aminodihydro-, hydrobromide 1:1, hydrobromide alpha-amino-gamma-butyrolactone, l-homoserine lactone hbr
73508
3-Aminooxolan-2-on;hydrobromid
C1COC(=O)C1N.Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material α-Amino-γ-butyrolactone hydrobromide
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 221.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 2.5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone
Formelmasse 182.02
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver