Learn More
Amino-PEG-1-tert-Butylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Amino-peg1-t-butyl Ester |
| CAS | 1260092-46-3 |
| Summenformel | C9H19NO3 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 3-(2-Aminoethoxy)-propanoic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H19NO3/c1-9(2,3)13-8(11)4-6-12-7-5-10/h4-7,10H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)CCOCCN |
| IUPAC-Name | tert-Butyl-3-(2-aminoethoxy)propanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 189.25 |
| Formelmasse | 189.1365 |