missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

δ-Aminolevulinsäure-Hydrochlorid, 99.7 %, MP Biomedicals™

Catalog Number p-4403634
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
This item is not returnable. View return policy
5451-09-2
C5H10ClNO3
167.59
MFCD00012869
ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
5-Aminolevulininsäure hydrochlorid, 5-Amino-4-oxopentansäure hydrochlorid, Aminolevulinsäure Hydrochlorid, Levulan-Kerastick, Aminolevulinsäure HCl, delta-Aminolevulinsäurehydrochlorid, 5-Aminolevulinat hydrochlorid, gliolan, ameluz, 5-aminolevulinate hydrochloride
123608
5-Amino-4-oxopentansäure; hydrochlorid
C(CC(=O)O)C(=O)CN.Cl
This item is not returnable. View return policy
5451-09-2
C5H10ClNO3
167.59
MFCD00012869
ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
5-Aminolevulininsäure hydrochlorid, 5-Amino-4-oxopentansäure hydrochlorid, Aminolevulinsäure Hydrochlorid, Levulan-Kerastick, Aminolevulinsäure HCl, delta-Aminolevulinsäurehydrochlorid, 5-Aminolevulinat hydrochlorid, gliolan, ameluz, 5-aminolevulinate hydrochloride
123608
5-Amino-4-oxopentansäure; hydrochlorid
C(CC(=O)O)C(=O)CN.Cl

Delta-Aminolevulinsäure-Hydrochlorid ist der universelle Vorläufer von Tetrapyrrolen, wie Chlorophyll und Häm

Chemischer Name oder Material δ-Aminolävulinsäurehydrochlorid
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 0.997
Formelmasse 167.6
Menge 1 g
Physikalische Form Kristallpulver
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'