Learn More
Thermo Scientific™ AminoLink™ Plus Micro Immobilization Kit, 0.1 mL
Artikelnummer. 10530244 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
Kit mit 10 Säule
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10530244 Kit mit 10 Säule 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10530244 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 20475
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Kovalente Kopplung von Antikörpern und anderen Proteinen über primäre Amine (-NH2) zur Affinitätsreinigung mit diesen Aldehyd-aktivierten Agarosebeads.
Thermo Scientific™ AminoLink Plus Coupling-Harze und Kits verwenden Aldehyd-aktivierte Agarose-Beads für die kovalente Kopplung von Antikörpern (Proteinen) über primäre Amine zur Vorbereitung von Affinitätsaufreinigungssäulen.
Diese Harze und die betreffenden Kits basieren auf aktivierter Beadagarose und robuster Kopplungschemie, um Proteine und andere Liganden über primäre Amine (-NH2) an das Harz zu binden. Sobald ein Antikörper oder ein anderer Ligand immobilisiert wurde, kann das vorbereitete Affinitätsharz für unterschiedliche Batch- und Säulen-basierte Chromatographieverfahren eingesetzt werden. Da das Harz und die Verbindung unter den meisten gängigen Bindungs- und Elutionsbedingungen der Affinitätschromatographie stabil bleiben, ist die Verwendung des Harzes für mindestens 10 Läufe im Rahmen der Affinitätsreinigung möglich.
Die AminoLink Plus Kopplungsreaktion beruht auf der spontanen Bildung von Schiff-Basebindungen zwischen Aldehyden (am Träger) und Aminen (am Liganden); anschließend werden diese Bindungen durch die Inkubation mit einem milden Reduktionsmittel (Natriumcyanoborhydrid) stabilisiert. Die gesamte Kopplungsreaktion, die als reduktive Aminierung bezeichnet wird, nimmt 4 bis 6 Stunden in Anspruch und erfolgt mit einfachen Amin-freien Puffern wie PBS. Der Wirkungsgrad der Kopplung von Antikörpern und gängigen Proteinen ist in der Regel höher als 85%, was zu 1 bis 20 mg immobilisiertem Protein pro Milliliter Agarosebeads führt.
Besondere Merkmale:
  • AminoLink Plus Kopplungsharz – Aldehyd-aktivierte, vernetzte, 4%ige Beadagarose
  • Ideal für Antikörper und andere Proteine – Immobilisieren von Molekülen über primäre Amingruppen (-NH2)
  • Flexible Kopplungsbedingungen – Die effiziente Kopplung (> 85 %) erfolgt in einem breiten Spektrum an pH-Werten (4 bis 10) und Puffer-Bedingungen (PBS oder andere Amino-freie Puffer, mit oder ohne organische Lösemittel); normale (PBS, pH 7,2) und verstärkte (Borat, pH 10) Kopplungsprotokolle sind im Lieferumfang enthalten
  • Stabile, permanente Immobilisierung – Die Kopplungsreaktion führt zu einer stabilen, laugungsbeständigen sekundären Aminbindung zwischen Harz und Ligand
  • Besser als Immobilisierung an CNBr-aktivierter Agarose – Die Bindung ist stabiler und ungeladen, was weniger nicht spezifische Bindungen bei der Affinitätsreinigung nach sich zieht
  • Vielseitig und wiederverwendbar – Das präparierte Affinitätsharz lässt sich an Säulen- und Batch-basierte Affinitätstechniken anpassen, und bei Anwendungen, die auf typischen Proteinbindungsinteraktionen beruhen, ist das Harz wiederverwendbar
  • Praktische Kits und Packungsgrößen – Es sind Kits mit 1 oder 5 Säulen komplett mit Puffern, Reagenzien und vielseitig verwendbaren Zentrifugations-/Schwerkraft-basierten Säulen verfügbar; alternativ dazu kann das Harz separat erworben werden, auch als Massenware für industrielle Anwendungen
Enthält:
Die Kits enthalten AminoLink Plus Säulen, neutrale und verstärkte Kopplungspuffer (nur Art.-Nr. 44894), Quenching-Puffer, Waschlösung, Natriumcyanoborhydrid-Lösung und Säulenzubehör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) Zur Immobilisierung von 25 bis 100 µg Protein pro Säule
Zusammensetzung Mehrkomponentenkit mit 10 x 0,1 ml-Harzsäulen
Inhalt und Lagerung Ausreichend für: Immobilisierung von 25 bis 100 µg Protein pro Säule; enthält Puffer für 20 Affinitätsaufreinigungen
• AminoLink Plus Spin-Säulen, 0,1 ml, 10 Säulen
• PBS-Packung (ergibt 500 ml), 1 Packung
• Natriumcyanoborohydrid-Lösung, 5 M, 0,5 ml
• Fluoreszenzlöschpuffer, 60 ml
• Waschlösung, 25 ml
• Elutionspuffer, 50 ml
• Entnahmeröhrchen, 200 Stück
Bei 4 °°C lagern.
Produktlinie AminoLink
Menge Kit mit 10 Säule
Ziel Antikörper, Proteine durch Primäramine
Typ Immobilisierungskit
Stationäre Phase Aldehyd
Ausreichend für 25 bis 100 µg Protein pro Säule
Format Kit, Mikrozentrifuge, Spin-Säule
Säulentyp Affinität, Agaroseharz