Learn More
Invitrogen™ Amisyn Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15779910 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15779910 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15779910 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA551960
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: NKKPTQASIT KVKQFEGSTS FVRRSQWMLE QLRQVNGIDP NGDSAEFDLL FENAFDQWVA STASEKCTFF QILHHTCQRY LTDRKPEFIN CQSKIMGGNS ILHSAADSVT SAVQKASQAL NERGERLGRA EEKTEDLK Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 99%, Rat - 99%.
STXBP6 binds components of the SNARE complex.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Amisyn
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.4 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen Stxbp6
Gen-Zugriffsnummer Q8NFX7
Gen-Alias Amisyn; BC024598; C85317; FLJ39638; HSPC156; OTTHUMP00000178754; stxbp6; syntaxin binding protein 6; syntaxin binding protein 6 (amisyn); syntaxin-binding protein 6; Unknown (protein for MGC:134570); wu:fd20e06; zgc:86678
Gensymbole Stxbp6
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to Human Amisyn. Recombinant protein control fragment (Product #RP-89139).
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 29091
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG