Learn More
Invitrogen™ Amisyn Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15838473
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15838473 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15838473 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA570063
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
This target displays homology in the following species: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 100%.
STXBP6 binds components of the SNARE complex.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Amisyn
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Gen Stxbp6
Gen-Zugriffsnummer Q8R3T5
Gen-Alias Amisyn; BC024598; C85317; FLJ39638; HSPC156; OTTHUMP00000178754; stxbp6; syntaxin binding protein 6; syntaxin binding protein 6 (amisyn); syntaxin-binding protein 6; Unknown (protein for MGC:134570); wu:fd20e06; zgc:86678
Gensymbole Stxbp6
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen synthetic peptide directed towards the middle region of human Amisyn (aa 5-54).
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 217517
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG