missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Amitriptylin-d6-Hydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 30347723
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30347723 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30347723 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6333511MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Amitriptyline-d6 Hydrochloride
CAS 203645-63-0
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C20 2H6 H17 N . Cl H
Menge 1 mg
Synonym 1-Propanamine, 3-(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-di(methyl-d3)-, hydrochloride (9CI), Amitriptyline-d6 hydrochloride, Amitriptyline-D6 hydrochloride (N,N-dimethyl D6)
InChI-Formel InChI=1S/C20H23N.ClH/c1-21(2)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-12H,7,13-15H2,1-2H3;1H/i1D3,2D3;
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])N(CCC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-Name 3-(5,6-Dihydrodibenzo[1,2-a:2',1'-d][7]annulen-11-yliden)-N,N-bis(trideuteriomethyl)propan-1-amin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 319.9
Formelmasse 319.1974
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.