Learn More
Amitriptylin-d6-Hydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Amitriptyline-d6 Hydrochloride |
| CAS | 203645-63-0 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C20 2H6 H17 N . Cl H |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | 1-Propanamine, 3-(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-di(methyl-d3)-, hydrochloride (9CI), Amitriptyline-d6 hydrochloride, Amitriptyline-D6 hydrochloride (N,N-dimethyl D6) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H23N.ClH/c1-21(2)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-12H,7,13-15H2,1-2H3;1H/i1D3,2D3; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])N(CCC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-Name | 3-(5,6-Dihydrodibenzo[1,2-a:2',1'-d][7]annulen-11-yliden)-N,N-bis(trideuteriomethyl)propan-1-amin;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 319.9 |
| Mehr anzeigen |