Learn More
Ammoniak, Verdünnungslösung R1, EP-Gütegrad, Reagecon ™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12603623 Alle ansehen Reagecon Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Manipulationssicher
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
12603623 1 l Manipulationssicher 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12603623 Lieferant Reagecon Lieferanten-Nr. 1004702
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
In einer ISO9001-konformen Einrichtung gemäß Kapitel 4 (4.1.1 ) des Europäischen Arzneibuchs hergestellt. Ammoniak, Verdünnungslösung R1, EP-Qualität, Reagecon™ ist eine gebrauchsfertige volumetrische Analyselösung für die Verwendung in manuellen oder automatischen Titrationen. Sie enthält zwischen 100–104 g/l NH3.
  • Hergestellt in einer ISO9001-zertifizierten Anlage gemäß EU-Vorschriften. Ph. Kapitel 4 (4.1.1) Richtlinien
  • Wird mit Analysenzertifikat und Etikett geliefert, das Chargennummer und Verfallsdatum zeigt
  • Gebrauchsfertiges Reagenz, spart Zeit und Arbeitsaufwand beim Vorbereiten präziser volumetrischer Lösungen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniakhydroxid
CAS 1336-21-6, 7732-18-5
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 l
Summenformel H5NO
MDL-Nummer MFCD00066650
Synonym Ammoniumhydroxid, Ammoniakwasser, Ammoniak wässrig, Aquammoniak, Ammoniak, Wasser, Haushaltsammoniak, Aammoniumhydroxidlösung, Ammoniak, Monohydrat, Ammoniumhydroxid Nh4OH, ammonium hydroxide nh4 oh
InChI-Schlüssel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.O
IUPAC-Name Azanium; Hydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 35.05
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
Formelmasse 35.05 mol
Güte Eu. Ph.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 100–104 g/l NH3
Verpackung Manipulationssicher
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • AMMONIA DILUTE R1
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonia